Hait: UV-katselukammiot
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: C-10-katselu laatikko on suunniteltu käytettäväksi pienikokoisten UV-lamppujen (4 W), (mallit UVGL-15 ja UVGL-25), tai kädessä pidettävien UV-lam...
Tuoteluettelon nro: (UVPA95-0257-02)
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: UV-katselukammio, Chromato-Vue®, C-65, 2×8 W
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (UVPA95-0022-02)
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: UV-katselukammio, Chromato-Vue®, C-71, 4×15 W, 365 nm
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (UVPA95-0020-05)
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: The large, lightweight plastic UV Chromato-Vue® viewing cabinet C-70G is designed for examining fluorescent samples in a fully lit environment.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (UVPA95-0253-02)
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: UV-katselukammio, Kaksi UV-putkea, Chromato-Vue®, C-75, 2×15 W, 254/365 nm
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom