Hait: Tasoanturit
Tasoanturit eli nestepinnan tunnistusanturit ilmaisevat käyttäjälle, jos tynnyrit, säiliöt, kolvit tai dekantterit ovat täyttymässä.
Tasoanturit eli nestepinnan tunnistusanturit ilmaisevat käyttäjälle, jos tynnyrit, säiliöt, kolvit tai dekantterit ovat täyttymässä.
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: These level indicators provide the digital readout of the approximate volume of solvent remaining in the CYCLE-TAINER system.
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: Measuring filling levels continuously. Monitoring non-transparent canisters on a permanent basis is no problem with the continuous level control unit.
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: Automatically divert waste liquids into the reserve canister.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Insert with screw-in thread for barrels or screw cap for canisters. With integrated level indicator to monitor the liquid level during filling as well...
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: These level sensors provide dependable protection from overflow when filling barrels. The float positions itself securely at the opening by its own we...
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe Waste Caps.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe System Waste Caps.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: The b.safe Mini-Display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: Monitor two filling levels at once. Perfect integration into lab furniture with the Built-In signalbox and switch amplifier.
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: The b.safe Mini-display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Tuoteluettelon nro: (BOHLR640-05)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Optional device for fill level or empty level control in containers and canisters made of non-conductive materials.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MSGA13299)
Toimittaja: asecos
Kuvaus: This level indicator is suitable for all standard 200 l barrels and non-corrosive liquids.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Display unit to control the b.safe Splitter, which is available as an option in combination with connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and...
Tuoteluettelon nro: (BOHLR680-01)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: 3-Way stopcock with stainless steel housing and integrated control module.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOHLR660-01)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Enclosed housing for installation at the rear side of a safety cabinet. Unit provides safe signal exchange between explosion-hazardous and explosion-p...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom