Hait: Valomittarit
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (662-0940)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Dual-displays show lux or foot-candles, or percent differential from a reference point, and the selected light source (daylight, tungsten, fluorescent...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TEST0563.1545)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Lux meter testo 545 can measure the illuminance of all common light sources quickly, easily and precisely to ensure productivity, performance and heal...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: The J-Series UV meters are photovoltaic devices for taking repeatable readings of UV light sources in either the 365 nm or 254 nm UV range.
Tuoteluettelon nro: (UVPA97-0015-02)
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254, 365 and 302 nm UV wavelength...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-3304)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Luksimittarilla voidaan mitata valon intensiteettiä. Mittarissa on anturi, joka vastaa silmän spektriä. Mittarissa on taustavalaistu näyttö ja automaa...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (763-0508)
Toimittaja: GONDO ELECTRONICS CO,LTD.
Kuvaus: High precision meter measuring intensities of illumination in Lux or Footcandles.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom