Hait: Valot
131  results were found
SearchResultCount:"131"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.13203.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Fluorocult®-elatusaineelle suunniteltu UV-lamppu.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.12537.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: For use with microscope series IT406/407.
Tuoteluettelon nro: (631-1085)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tämä tehokas 14 W LED-valonlähde tuottaa puhdasta, 6300 K:n valkoista valoa.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This xenon lamp is suitable for F-2500, F-2700, F-2710, F-4500, F-7000, F-2000, F-3000, F-3010, F-4000 and F-4010 spectrophotometers.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The passively-cooled VisiLight® LED3 cold light source, with fanless cooling system, can be used for a variety of applications, such as quality assura...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Mikroskoopin lamppu, VWR®, Microscope lamp 10 W for lower light
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Tuoteluettelon nro: (630-0858)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Microscope fluorescent lamp 5 W for lower light, VWR®
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: For use with microscope series TL534B FL.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VisiLight® I-LED incident lights, with the unique 'modul-LED®' concept, makes it easy to adapt light colour and beam angle to any application simply b...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Valonohjain, Valonjohdin, 2-vartinen, Ø = 4,5 mm, L = 450 mm, VWR®, Valonjohdin, 2-vartinen, Ø = 4,5 mm, L = 450 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This cold light source with compact and stable aluminium housing and temperature fan control provides an optimal and homogenous illumination of the li...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Tuoteluettelon nro: (630-1965)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: LED illumination, VWR®
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 131
no targeter for Bottom