Hait: Suurennuslasit
Suurennuslaseja on sekä valollisia että valottomia, telineellisiä, varrellisia ja kokoontaitettavia. Valollinen suurennuslasi sekä suurentaa että antaa valoa tarkasteltavaan kohteeseen. Lukusuurennuslaseilla pienikin teksti näkyy paremmin. Kokoontaitettavat suurennuslasit sopivat hyvin taskussa pidettäväksi, tarkempaan katseluun taskumikroskoopit. Pöydällä pidettäviä suurennuslaseja löytyy myös LED-valolla.
Suurennuslaseja on sekä valollisia että valottomia, telineellisiä, varrellisia ja kokoontaitettavia. Valollinen suurennuslasi sekä suurentaa että antaa valoa tarkasteltavaan kohteeseen. Lukusuurennuslaseilla pienikin teksti näkyy paremmin. Kokoontaitettavat suurennuslasit sopivat hyvin taskussa pidettäväksi, tarkempaan katseluun taskumikroskoopit. Pöydällä pidettäviä suurennuslaseja löytyy myös LED-valolla.
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These illuminated desktop magnifiers, gooseneck or articulated arm type, include highly polished glass.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sopivat jokapäiväiseen käyttöön.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ne tarjoavat korkean suurennuksen tasaisen valaistuksen takaamiseksi.
Tuoteluettelon nro: (630-2716)
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: The Mobilux® is a portable video magnifier featuring a 4,3" HD TFT LCD screen with anti-glare coating and LED illumination for digital inspection.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: Nämä modernit suurennuslasit, joiden runko on lasikuidulla vahvistettua polyamidia, tuottavat vääristymättömän kuvan.
Tuoteluettelon nro: (630-1039)
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: This magnifier can stand on the reading material for a clear image and large field of view even with a high level of magnification.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: These handheld folding magnifiers with classic design fit easily into any handbag or pocket.
Tuoteluettelon nro: (630-1040)
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: This illuminated magnifier makes it possible to read small print clearly.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: Handheld magnifiers with biconvex lens.
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: These clip-on magnifiers are designed to provide hands-free magnification, and fit most eyeglass frames.
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: Valaistut vario-telinesuurennuslasit soveltuvat tutkimus- ja ammattikäyttöön. Ne soveltuvat erityisen hyvin lukemiseen ja yksityiskohtaiseen tekniseen...
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: The varioLED+ magnifying lamp provides uniformly bright illumination of the work surface without casting shadows via ring lighting thanks to 84 long-l...
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: Kääntyvä musta, metallinen suurennuslasi, jossa on luuppi; linssin kehys on valmistettu mustasta, maalatusta metallista.
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: Magnifiers with discrete metal frame and black matt finish for use with monocular lens components.
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: Very compact, high magnification folding magnifier with efficient LED illumination.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom