Hait: Painemittarit
Panemittareita (manometri) voidaan käyttää ilmastoinnin, ilmanvaihdon ja puhdastilojen ilmanpaine-erojen mittaamiseen tai vakuumilinjastojen tai -lähteiden vakuumin mittaamiseen. Valikoimissa on perinteisiä U-putken muotoisia maometrejä, digitaalisia vakuumimittareita ja älypuhelimellä käytettäviä langattomia painemittausantureita.
Panemittareita (manometri) voidaan käyttää ilmastoinnin, ilmanvaihdon ja puhdastilojen ilmanpaine-erojen mittaamiseen tai vakuumilinjastojen tai -lähteiden vakuumin mittaamiseen. Valikoimissa on perinteisiä U-putken muotoisia maometrejä, digitaalisia vakuumimittareita ja älypuhelimellä käytettäviä langattomia painemittausantureita.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (620-2397)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TEST0560.2549.02)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Compact professional measuring instrument from the Testo Smart Probes series for use with smartphones/tablets.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TEST0560.5210)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: The testo 521 is a handheld pressure-measuring instrument that was developed specifically for use in air conditioning/ventilation, cleanrooms and OPs....
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TEST0563.0510)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: The pocket-sized testo 510 measures differential pressure in the range from 0 to 100 hPa. The differential pressure measurement is temperature-compens...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Testo
Kuvaus: This compact differential pressure measuring instrument testo 512 is the ideal solution for simple, fast and precise measurement of gas flow and stati...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom