Hait: Elatusainekeittimet
Elatusainekeitin on suunniteltu pääasiallisesti mikrobiologisen laboratorion tarpeisiin steriilien elatusaineiden ja laimennosliuosten valmistusta varten. Keittimeen lisätään vesi ja elatusaine oikeassa suhteessa, jonka jälkeen laite huolehtii ohjelmointinsa mukaisesti elatusaineliuoksen kuumentamisesta, steriloinnista ja jäähdytyksestä säädettyyn annostelulämpötilaan. Elatusainekeittimessä on sekoitin, joka pitää valmistettavan elatusaineen homogeenisena koko prosessin ajan. Elatusaineen annosteluun tarvitaan erillinen pumppu tai sitä varten kehitetty maljanvalulaite, jonka avulla steriili elatusaine imetään keittimestä annosteltavaksi pulloihin tai suoraan petrimaljoille.
Elatusainekeitin on suunniteltu pääasiallisesti mikrobiologisen laboratorion tarpeisiin steriilien elatusaineiden ja laimennosliuosten valmistusta varten. Keittimeen lisätään vesi ja elatusaine oikeassa suhteessa, jonka jälkeen laite huolehtii ohjelmointinsa mukaisesti elatusaineliuoksen kuumentamisesta, steriloinnista ja jäähdytyksestä säädettyyn annostelulämpötilaan. Elatusainekeittimessä on sekoitin, joka pitää valmistettavan elatusaineen homogeenisena koko prosessin ajan. Elatusaineen annosteluun tarvitaan erillinen pumppu tai sitä varten kehitetty maljanvalulaite, jonka avulla steriili elatusaine imetään keittimestä annosteltavaksi pulloihin tai suoraan petrimaljoille.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (710-2220)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This medium preparator is equipped with everything that simplifies the production of culture media and accelerates the process. The medium is effectiv...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-1670)
Toimittaja: BIOTOOL AG
Kuvaus: The media preparators ProfiClave PC10B/20B prepare up to 10/15 L of plain or complex vitamin/blood added agar formulations easier and faster than ever...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-0702)
Toimittaja: Aes Laboratoire
Kuvaus: Masterclave® 09 on helppokäyttöinen automaattinen elatusainekeitin standardisoituun elatusaineiden valmistukseen. Se voidaan liittää maljanvalulaittei...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-1962)
Toimittaja: Aes Laboratoire
Kuvaus: The Masterclave® 20 is an automated preparation system for culture media, agars or broths, and is designed for used by qualified, trained laboratory p...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-1963)
Toimittaja: Aes Laboratoire
Kuvaus: The Masterclave® 10 is an automated preparation system for culture media, agars or broths and is designed for used by qualified, trained laboratory pr...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom