Kapillaarit sulamispistemääritykseen
Toimittaja: Cole Parmer
stuart®
621-2015EA 60.7 EUR
621-2015 621-2016
Kapillaarit sulamispistemääritykseen
Putket Sulamispistekapillaarit
Manufactured from soda glass.
These tubes are easy to seal in a Bunsen flame and break into two.
Toimitustiedot: Supplied in robust tube holder.