Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Hait: Kuoppalevyannostelijat
Mikrolevyannostelijalla pystytään annostelemaan haluttu volyymi tarkasti ja nopeasti esim. 96- tai 384-formaatin kuoppalevyille. Kuoppalevyannostelijat käyttävät hyvin vähän kalliita reagensseja, joten niitä voidaan käyttää erityisesti mm. seulontatarkoituksiin. Laitteiden annostelumäärät vaihtelevat muutaman µl:n ja noin 1 ml:n välillä mahdollisten niille hyvin laajan kirjon erilaisia käyttötarkoituksia ja aplikaatioita.
Mikrolevyannostelijalla pystytään annostelemaan haluttu volyymi tarkasti ja nopeasti esim. 96- tai 384-formaatin kuoppalevyille. Kuoppalevyannostelijat käyttävät hyvin vähän kalliita reagensseja, joten niitä voidaan käyttää erityisesti mm. seulontatarkoituksiin. Laitteiden annostelumäärät vaihtelevat muutaman µl:n ja noin 1 ml:n välillä mahdollisten niille hyvin laajan kirjon erilaisia käyttötarkoituksia ja aplikaatioita.
3  results were found
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Based on the proven and reliable Multidrop™ range, the Multidrop™ Combi provides high speed bulk reagent dispensing for biotech and pharmaceutical lab...
Tuoteluettelon nro: (736-0905)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Multidrop® Combi nL provides consistent, high throughput dispensing of sub-microlitre volumes into 1536-, 384- and 96-well plates for the biotech and ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Vaccu-Pette 96-well pipetting device can be used to aspirate or dispense 96 wells in less than 10 seconds, speeding up repetitive washing, dispensing ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom