Hait: Kylmävalolähteet
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This cold light source with compact and stable aluminium housing and temperature fan control provides an optimal and homogenous illumination of the li...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The passively-cooled VisiLight® LED3 cold light source, with fanless cooling system, can be used for a variety of applications, such as quality assura...
Tuoteluettelon nro: (631-1085)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tämä tehokas 14 W LED-valonlähde tuottaa puhdasta, 6300 K:n valkoista valoa.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOC400350)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Professional incident and darkfield illumination.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Nämä LED-kylmävalonlähteet ympäristöystävällisille PURAVIS®-valonohjaimille ovat usean LED-moduulin ohjaamia, ja ne tarjoavat tehokkaan valaistusjärje...
Tuoteluettelon nro: (630-2597)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: This professional halogen cold light source, for eco-friendly PURAVIS® glass fibre optic light guides, has been developed with the full 150 W halogen ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Professional illumination for stereo microscopy. The VisiLED product line offers modular, homogeneous, and shadow-free LED illumination for stereo mic...
Tuoteluettelon nro: (630-1528)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: This compact LED cold light source for eco-friendly PURAVIS® light guides is driven by a single LED and provides a brightness equivalent to a 30 W hal...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom