Hait: LED-valaistusjärjestelmät
LED-valaistus mikroskooppityöskentelyyn tai muuhun tarkkaan työhön. Löytyy erilaisia malleja mm. mikroskooppiin kiinnitettävä rengasvalo tai suora LED-valo, kaksivartinen LED-valo pöydälle tai seinään. Säädettävissä LED-valoissa voi säätää valon intensiteettiä tarpeen mukaan esimerkiksi mikroskooppikuvia otettaessa.
LED-valaistus mikroskooppityöskentelyyn tai muuhun tarkkaan työhön. Löytyy erilaisia malleja mm. mikroskooppiin kiinnitettävä rengasvalo tai suora LED-valo, kaksivartinen LED-valo pöydälle tai seinään. Säädettävissä LED-valoissa voi säätää valon intensiteettiä tarpeen mukaan esimerkiksi mikroskooppikuvia otettaessa.
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VisiLight® I-LED incident lights, with the unique 'modul-LED®' concept, makes it easy to adapt light colour and beam angle to any application simply b...
Tuoteluettelon nro: (631-1086)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VisiLight® P-LED10 light source features two flexible arms with high efficiency LEDs (3,6 W).
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (630-2676)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-1780)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This state-of-the-art lighting module is designed as a plug and play spare part for microscopes like the Zeiss Standard 18. The 3 W LED, with a colour...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Tuoteluettelon nro: (630-1965)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: LED illumination, VWR®
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: EasyLED Spotlight Plus-sarja on innovatiivinen valaistusjärjestelmä, jossa käytetään erittäin kirkkaita LED-valoja ja valaisimien päässä niitä ohjaava...
Tuoteluettelon nro: (630-2926)
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Kuvaus: These models are easy-to-operate thanks to a handy tactile switch.
Tuoteluettelon nro: (LEIM10450656)
Toimittaja: LEICA MICROSYSTEMS
Kuvaus: The Leica LED3000 NVI is ideal for viewing recesses and holes, since the light falls almost vertically on the sample. In contrast to coaxial illuminat...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: LED microscope bulb
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: Epi-fluorescence attachment, rackless stage and filters for BA210 E microscope.
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: LED-valaistus, LED ring light, dimmable, 60T-B
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: LED-valaistus, LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
Tuoteluettelon nro: (MOTI1101010100151)
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: VI-LED vertical illuminator enables on-axis observation and documentation, and is specially designed for Motic SMZ-161 and SMZ-171. VI-LED directs lig...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom