  • Kriteerit
    • In Stock (6)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Myllyt
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18989551.jpg
Valikoimiimme kuuluu erittäin kattava valikoima myllyjä. Sovellusalueesta riippuen on oikean jauhatustekniikan valinta tärkeää.
· Analyysimyllyt soveltuvat pienten erien jaksottaiseen jauhatukseen joko iskujauhatuksella tai leikkuujauhatuksella
· Yleismyllyt soveltuvat kovien ja hauraiden aineiden kuivajauhatukseen myllyihin usein mukaan kuuluvan jäähdytyksen ansiosta
· Sekoitusmyllyt soveltuvat usein lämpöherkkien aineiden kryogeeniseen jauhatukseen
· Kuulamyllyt on suunniteltu pienten näytemäärien jauhamiseen ja homogenisointiin
· Jauhatusmyllyt soveltuvat kaikkeen laboratorion jatkuvatoimiseen kuivajauhatukseen iskujauhatuksella ta leikkaavalla terällä
· Leukamurskaimet ovat vankkoja ja tehokkaita pakkosyötteisiä murskaimia kovien ja hauraiden näytteiden jatkuvaan tai eräkohtaiseen jauhatukseen
· Planeettamyllyt jauhavat ja sekoittavat pehmeät, keskikovat ja kovat, hauraat ja kuitupitoiset materiaalit nopeasti ja näytettä hukkaamatta
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (412-0167)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Pienten näytetilavuuksien hajottamiseen tarkoitettu kuulamylly, jota voidaan käyttää myös mikroputkien ja mikrolevyjen ravistamiseen/sekoittamiseen. L...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (412-1111)
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   Jaksottaistoiminen mylly jauhaa kahdella eri tavalla: kovien, hauraiden tai joustamattomien materiaalien iskujauhanta korkealuokkaisesta ruostumattoma...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (412-1120)
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   Eräajoihin tarkoitetussa myllyssä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jauhatuskammio. Mylly soveltuu kovien ja hauraiden aineiden kuivajauhatuk...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Retsch GmbH
Kuvaus:   SM 100 ja SM 200 ovat helppokäyttöisiä, kiinteänopeuksisia ja tehokkaita myllyjä, jotka hienontavat suurikokoisia, pehmeitä, keskikovia, säikeisiä, jo...
Tuoteluettelon nro: (412-1130)
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   Jatkuvaan jauhatukseen soveltuvassa yleismyllyssä on tehokas kone. Jauhatuksen jälkeen materiaali kulkee ruostumattomasta teräksestä valmistetun, vaih...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (412-0203)
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   Tube Mill control on erittäin monipuolinen mylly pienten määrien jauhamiseen. Sen jauhatuskammiot ovat kertakäyttöisiä, joten ristikontamina...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Kuvaus:   Mill, Ball mill, GSK, 1700 ml, base Ø 150 mm, height 222 mm
Tuoteluettelon nro: (412-0304)
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 26
  1  2  3  4  Seuraava