Myllyt, analyyttiset myllyt, A 11 basic
Toimittaja: IKA
432-0027EA 2040 EUR
432-0027 IKAA2900001 412-1111
Myllyt, analyyttiset myllyt, A 11 basic
Myllyt
Jaksottaistoiminen mylly jauhaa kahdella eri tavalla: kovien, hauraiden tai joustamattomien materiaalien iskujauhanta korkealuokkaisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jauhimilla sopii näytteille, joiden kovuus on enintään 6 Moshin asteikolla. A 11:ssä on lisävarusteena leikkuujauhatuksen mahdollistava leikkuuterä, joka soveltuu pehmeiden, kuitumaisten materiaalien jauhamiseen.
  • Kaksi jauhatustapaa: iskuvoima ja leikkaus
  • Kosteat ja hyytelömäiset aineet jauhetaan vettä lisäämällä
  • Lasikuidulla vahvistetusta ETFE-muovista valmistettu jauhatuskammio kestää myös nestetyppeä (käytetään materiaalien haurastuttamisessa)
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 43
Toimitustiedot: Toimitukseen kuuluu iskuterä ja 80 ml:n jauhatuskammio. Lisäterät eivät kuulu toimitukseen. Myllyyn kuuluvia lisävarusteita on tarjolla laaja valikoima ja niitä voi tilata erikseen.