Planeettamyllyt jauhavat ja sekoittavat pehmeät, keskikovat ja kovat, hauraat ja kuitupitoiset materiaalit nopeasti ja näytettä hukkaamatta. Myllyt soveltuvat esimerkiksi mineraalien, malmien, kemikaalien, keraamisen materiaalin, maaperän, spektrianalyysinäytteiden sekä kotitalous- ja teollisuusjätteiden jauhamiseen. Myllyt sopivat pitkäkestoisiin kokeisiin ja jatkuvaan käyttöön. Niitä käytetään kaikilla teollisuuden aloilla, missä vaaditaan toistettavuutta, hienojakoisuutta, puhtautta ja nopeutta. Planeettamyllyn tehokas toiminta perustuu voimakkaaseen keskipakoisvoimaan ja myllyn rakenteen luomaan suureen jauhatusenergiaan. Käyttäjä voi säätää nopeutta, jauhatusaikaa, suunnanvaihtoja sekä taukojen pituuksia. Teknisiltä ominaisuuksiltaan myllyt soveltuvat myös kolloidien jauhatukseen ja niiden teho riittää mekaanisten seosten muodostamiseen. Turvaominaisuuksiin kuuluu turvallisen toiminnan automaattinen testaaminen sekä ilmastoitu, äänieristetty kammio. Sähkökatkoksen sattuessa jäljellä oleva jauhatusaika tallentuu myllyn muistiin. Kontaminoitumisen estäviä Jauhatusastiat saa valmistettuna kuudesta eri materiaalista.
- 1, 2 tai 4 näytteen samanaikainen käsittely
- Erittäin hieno jauhatuskarkeus ulottuu submikronialueelle
- Käyttö yhdellä näppäimellä, grafiikkanäyttö ja ohjelmoitava aloitusaika
- Parametrien digitaalinen asetus takaa toistettavat tulokset, laitteen muistiin voi tallentaa 10 jauhatusohjelmaa
- Jauhatuskammion automaattinen ilmanvaihto jäähdyttää jauhatusastiat
Valittavana on kolme pöytämallia: yhdellä jauhatusasemalla (PM 100, PM 100 CM), kapasiteetti enintään 500 ml, tai kahdella pienemmän, enintään 250 ml:n, kapasiteetin asemalla (PM 200). PM 100 CM -mallin nopeussuhde on 1:-1, hienonnuksessa käytetään painetta ja kitkaa iskujen asemesta, joten se on hellävaraisempi materiaalille. PM 400 seisoo tukevasti lattialla neljän pyörän päällä. Kompaktissa myllyssä on neljä jauhatusasemaa, joihin mahtuu tilavuudeltaan 12 - 500 ml:n jauhatusastiat. Näyte-erät voidaan prosessoida nopeasti vaarantamatta silti toistettavuutta, hienojakoisuutta ja puhtautta.
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 30
Lisävarusteiden tiedot: Nopea jauhatus tapahtuu tehokkaasti jauhatustölkkien ja sopivien kuulien avulla. Jauhatustölkkejä ja kuulia on saatavissa useita eri kokoja ja materiaaleja. Comfort-jauhatustölkeissä on useita käytettävyyttä parantavia turvallisuus- ja rakenne-elementtejä:
O-rengas on kaasuja ja pölyä kestävä tiiviste
Muut kuin teräksestä valmistetut tölkit ovat ruostumattomasta teräksestä valmistetussa suojavaipassa
Tölkin kannen ja reunan välissä on avaamista helpottava rako
Tilaustiedot: Jauhatusastiat ja -kuulat on tilattava erikseen.The optional pressure and temperature measuring system PM GrindControl includes measuring transceiver, stationary transceiver, software, case and grinding jar (PM 100, PM 400).
Varoitus: * materiaalista riippuen