Myllyt, täristävät kiekkomyllyt, RS 200
Toimittaja: Retsch
412-0195EA 6700 EUR
412-0195 412-0194 412-2533 412-0256 412-0003 412-0255 412-0258 412-2536 412-0257 412-0004 412-2920 RETS01.462.0002 RETS01.462.0266
Myllyt, täristävät kiekkomyllyt, RS 200
Myllyt
Vibratory Disc Mill RS 200 soveltuu erittäin nopeaan, häviöttömään ja toistettavaan keskikovien, hauraiden ja kuitumaisten materiaalien jauhamiseen analyyttiseen hienokuuteen. RS 200:ta käytetään ensisijaisesti näytteen valmisteluun spektrianalyysiä varten.
  • Powerful stabilised-plane-drive
  • Analytical fineness in seconds with excellent reproducibility
  • One-button operation with graphics display
  • 10 parameter combinations as SOPs can be stored
  • Grinding tools in 4 different materials
  • IP 40
Tilaustiedot: Grinding sets to be ordered separately. Grinding sets are available made of steel 1.1740 (tool steel), which are suitable for grinding without heavy-metal contamination.
Varoitus: * materiaalista riippuen
** Vain nopeuden 700 min-1