Myllyt, kuulamyllyt, MM 200 ja MM 400
Toimittaja: Retsch
412-2176EA 8870 EUR
412-2176
Myllyt, kuulamyllyt, MM 200 ja MM 400
Myllyt
Helppokäyttöiset laboratoriomyllyt on suunniteltu pienten näytemäärien jauhamiseen ja homogenisointiin. Myllyt soveltuvat niin kovien ja hauraiden kuin myös pehmeiden, kimmoisten ja kuitupitoisten näytteiden hienontamiseen, solukoiden hajottamiseen ja DNA/RNA-keräykseen. MM 400 soveltuu myös märkä- ja kryojauhatukseen. Jauhatusaika on lyhyt ja näyte kuumentuu tuskin lainkaan. Myllyt soveltuvat mineraalien, kemikaalien ja ympäristön tutkimukseen, lääketeollisuuden näytteiden analysointiin sekä biotekniikan tarpeisiin. Solut rikotaan asettamalla reaktiopullot tarkoitusta varten suunniteltuihin telineisiin. Jauheiden ja suspensioiden sekoittaminen ja homogenointi tapahtuu alle minuutissa.
  • Jauhatusasemissa (2 kpl) voidaan prosessoida näytteitä yhtä aikaa
  • Jauhatusajan ja tärinän voimakkuuden digitaalinen asetus takaa toistettavat tulokset
  • Laitteen muistiin voi tallentaa 9 jauhatusohjelmaa
  • Turvallinen, hävikitön märkä- ja kryojauhatus onnistuu käyttämällä kierrekantisia jauhatustölkkejä (enintään 50 ml, vain MM 400)
  • Itsestään lukkiutuvat ja keskittyvät jauhatustölkkien puristimet takaavat turvallisen ja yksinkertaisen käytön (MM 400)
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 30
Tilaustiedot: Jauhatustölkkejä ja kuulia on saatavissa useita eri kokoja ja materiaaleja. Jauhatustölkit ja -kuulat on tilattava erikseen.
Varoitus: * syötetystä materiaalista ja laitteen kokoonpanosta/asetuksista riippuen