Laboratoriosekoitin
Toimittaja: Waring
431-9119EA 1410 EUR
431-9119 431-9113 431-9333 431-9112 431-9332 431-0107 WARI8011BU 431-0106 431-9120 431-9111 431-9110
Laboratoriosekoitin
Homogenisaattorit Standard Laboratory Blenders
Luotettavissa laitteissa on tehokas moottori. Perinpohjaiseen sekoitukseen, hajotukseen ja emulgointiin. Erikoisterien ja suuren nopeutensa ansiosta nämä laboratoriosekoittajat soveltuvat monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Valikoimaan kuuluu kolme perusmallia, joiden koko on 1 tai 2 L. Lisäksi saatavissa on useita ruostumattomasta teräksestä, kuumuuden kestävästä lasista ja polykarbonaattimuovista valmistettuja astioita.
Toimitustiedot: Toimitukseen kuuluu moottoriyksikkö, astia, leikkuuterä ja kansi tai pelkkä moottoriyksikkö.