Hait: Lämpökaapit
Valkioimissamme löytyvät lämpökaapit  ja uunit laboratorion. Yksinkertaiset kuivausuunit, vakuumiuunit, myös liuottimen kuivaukseen, testaussuunit ja hybridisaatiouunit löytyvät meiltä. Myös korkeanlämpötilan uunit ja putkiuunit löytyvät valikoimistamme.
Valkioimissamme löytyvät lämpökaapit ja uunit laboratorion. Yksinkertaiset kuivausuunit, vakuumiuunit, myös liuottimen kuivaukseen, testaussuunit ja hybridisaatiouunit löytyvät meiltä. Myös korkeanlämpötilan uunit ja putkiuunit löytyvät valikoimistamme.
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: DRY-Line® drying ovens are designed for all standard drying and tempering tasks as well as sterilising glassware. They have a temperature range betwee...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VENTI-Line® drying ovens are designed for all standard drying and tempering tasks as well as sterilising glassware. They have a temperature range betw...
Toimittaja: NABERTHERM GMBH
Kuvaus: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: Sarjan malleissa on luonnollinen ilmankierto, ja niiden lämpötila-alueet yltävät jopa +300 °C:een. Valittavana on kaksi eri näyttöä, SingleDISPL...
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: The UF TS pass through ovens help to minimise contamination when transporting samples or components. They have an easy-to-clean interior, fast recover...
Toimittaja: NABERTHERM GMBH
Kuvaus: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: Reliable, powerful, energy efficient vacuum ovens with separately adjustable thermo shelves which are directly heated ensuring precise temperature con...
Toimittaja: NABERTHERM GMBH
Kuvaus: With their convincing price/performance ratio and the fast heat-up rates, these compact muffle furnaces are perfect for many applications in the labor...
Toimittaja: NABERTHERM GMBH
Kuvaus: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: Sarjan malleissa mekaaninen ilmankierto, ja niiden lämpötila-alueet yltävät jopa +300 °C:een. Valittavana on kaksi eri näyttöä, SingleDISPLAY tai...
Toimittaja: NABERTHERM GMBH
Kuvaus: These compact tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to con...
Toimittaja: NABERTHERM GMBH
Kuvaus: These compact bench top tube furnaces with integrated controllers can be widely used for a variety of processes. Equipped with a standard C 530 cerami...
Toimittaja: NABERTHERM GMBH
Kuvaus: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: UNpa paraffin ovens provide precise and homogenous temperature control of paraffin embedding medium without any loss in quality. UNpa paraffin ovens a...
Tuoteluettelon nro: (NABE631000528)
Toimittaja: NABERTHERM GMBH
Kuvaus: For charging larger workpieces and annealing boxes.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-4315)
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Minidizer-uuni on henkilökohtainen pöytäyksikkö, joka on sekä pienikokoinen että kannettava. Se sopii käytettäväksi laboratorioissa, joissa on vähän t...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom