Lämpötestauskaapit, FP-sarja
Toimittaja: Binder
466-0223EA 7310 EUR
466-0223 466-0224
Lämpötestauskaapit, FP-sarja
Testikammiot Lämpötestikammiot
Näiden huipputarkkojen lämpötilatestikammioiden sisäpuoli on ruostumatonta terästä, ja ne soveltuvat erinomaisesti materiaalien ja näytteiden tarkkaan käsittelyyn, vanhennuskokeisiin, muovien kovettamiseen sekä kosteuspitoisuuden määritykseen. Laitteen ohjaimeen voi tallentaa kaksi 10 osiota sisältävää ohjelmaa tai vaihtoehtoisesti yhden 20 osion ohjelman. Yksittäisen ohjelmaosion pituutta voi säätää, kaikkien ohjelmaosioiden enimmäispituus on 99,59 tai 999,59 tuntia. Lisäksi laitteissa on säädettävä TWB-luokan 2 suojalaite, optisella hälytyksellä. Säädettävä ilmantuloaukko, halkaisijaltaan 50 mm:n poistoputki kaapin takana. Palautuminen oven avaamisen jälkeen on nopeaa. GLP/GMP-vaatimuksenmukaisuutta edesauttavat RS422-liiitäntä ja lisävarusteena toimitettava APT-COM™ DataControlSystem -ohjelmisto.
  • Elektronisesti ohjattu kammioiden APT.line™-esilämmitystekniikka ja mekaaninen ilmankierto takaavat nopean ja yhtenäisen kuivaustuloksen
  • Lämpötilan muutosnopeuden säätö ohjelmaeditorilla
  • Tuulettimen nopeuden säätö (0...100 %)
  • Digitaalinen lämpötilan asetus
  • Kalibrointi ja validointi mahdollista
IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi kromattua hyllyä. Huomioi, että mallit FP 400 ja FP 720 vaativat kolmivaihevirtalähteen.