Lämpötestauskaappi, M-sarja
Toimittaja: Binder
466-0018EA 15460 EUR
466-0018 466-0017 466-0016 466-0015
Lämpötestauskaappi, M-sarja
Testikammiot Lämpötestikammiot
Lämpötilatestikammiot, joiden sisäosat ovat ruostumatonta terästä, soveltuvat ihanteellisesti materiaalien testaukseen ja ikääntymistesteihin. Laitteiden ilmansiirtonopeus on erittäin korkea tehokkaan puhaltimen, säädettävän TWB-luokan 2 turvalaitteen (joka antaa näyttöhälytyksen) ja poistokanavan (läpimitta 50 mm) ansiosta. Nopea palautumisaika oven avaamisen tai ilmanvaihdon jälkeen. Laitteissa on digitaalinen lämpötilansäätö. GLP/GMP-käytäntöjen mukaisissa laitteissa on RS422-sarjaliitäntä ja lisävarusteena saatava APT-COM™ DataControlSystem -ohjelmisto.
  • Elektronisesti ohjattu kammioiden APT.line™-esilämmitystekniikka ja mekaaninen ilmankierto takaavat nopean ja yhtenäisen kuivaustuloksen
  • Lämpötilan muutosramppien säätö ohjelmaeditorilla, helppolukuinen LCD-näyttö, jossa yksinkertainen valikko-opas
  • Säädettävä tuulettimen nopeus (0...100 %) ja ohjelmoitava ilmanpoistoläppä
  • MCS-ohjaimeen voi tallentaa 25 ohjelmaa, joissa kussakin on 100 osiota, ohjelmaosioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 500
  • Kalibrointi ja validointi mahdollista
IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi kromattua hyllyä. Huomioi, että mallit M 400 ja M 720 vaativat kolmivaihevirtalähteen.