Kosteuskammiot, HCP-sarja
Toimittaja: Memmert
MEMMHCP240EA 14210 EUR
MEMMHCP240 MEMMHCP50 MEMMHCP150 MEMMHCP105
Kosteuskammiot, HCP-sarja
Testikammiot Kosteuskammiot
Humidity chambers which have corrosion resistant, stainless steel inner chamber and housing for long-term climatic tests at constant temperature and humidity. Ideal for food processing, cosmetics, pharmaceutical, biotechnology and electronics industries. Units feature an auto diagnostic system with fault indication for temperature and humidity control. The working chamber is heated on all six sides; this together with electronic humidity control prevents condensation forming in the chamber. Distilled water is supplied from an external 2,5 litre tank by means of a self priming pump. lnternal log memory 1024 kB (ring buffer) for all relevant data, capacity is approximately three months at one minute intervals. GLP/GMP compliance is assisted by the USB interface and 'Celsius' software for programming and documentation.
  • Monipuolinen Perfect PID -mikroprosessorisäädin ja määritettyjen parametrien digitaalinen LED-näyttö sekä 7 päivän ohjelmoitava ajastin, jossa on reaaliaikainen kello
  • Sisäänrakennettu ajastin lämpötilaprofiileille käsittää jopa 40 ramppia, joista jokainen on säädettävissä välille 1 min...999 h
  • Kosteutuksen ja kuivatuksen aktiivinen säätö (suhteellinen kosteus 20...95 %) ja suhteellisen kosteuden digitaalinen näyttö, tarkkuus 0,5 %, asetustarkkuus 1 %
  • Monia turvaominaisuuksia, kuten erillinen digitaalisesti säädettävä elektroninen ylikuumenemissuoja TWW, suojausluokka 3.1, sekä valo- ja äänimerkkihälytys (yli- ja alikuumeneminen, asetuksesta poikkeava kosteus, avoin ovi ja tyhjä vesisäiliö).
  • Lasisen sisäoven ansiosta näytteitä voidaan tarkkailla ovea avaamatta, joten kammion lämpötila ei muutu ja kontaminaatiot ehkäistään
  • Kaikissa malleissa sisäkammion, tuuletusjärjestelmän, vesialtaat ja kaikki anturit voi steriloida 160 °C:ssa neljän tunnin ohjelmalla käyttäen STERICardia
Tilaustiedot: Laitteen mukana toimitetaan ohjelmisto, muistikortti, kalibrointisertifikaatti (mittaukset tehty 60 °C:ssa). Lisävarusteet ja tehtaalla asennettavat varusteet, kuten RS232, Ethernet- ja tulostinliitännät, läpiviennit sekä ohjeet, ovat saatavana tilauksesta, kysy lisätietoja.
Varoitus: Lisätietoja hylly- ja lisävarusteista saat osoitteesta vwr.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen VWR-jälleenmyyjään.
Lisätietoja hylly- ja lisävarusteista saat osoitteesta vwr.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen VWR-jälleenmyyjään.