VWR® DRY-Line®, Lämpökaappi
Toimittaja: VWR
VWR®
466-3513EA 0 EUR
466-3513 466-3510
VWR® DRY-Line®, Lämpökaappi
Lämpökaapit Uunit, puhallinavusteinen ja luonnollinen ilmankierto
Drying ovens with natural convection used for thermal processes, heated storage and for convection drying applications with temperatures up to 220 °C. Exhaust duct at the back of the unit with manually adjustable slide.
  • Mikroprosessoriohjaus
  • Jatkuva käyttö tai ajastinkäyttö: 0 - 999 min tai 0 - 99,9 h
  • Ylikuumenemissuoja ja hälytysvalo (luokan 3.1 turvatermostaatti)
  • Digitaalinen lämpötilan asetus 1 °C:n välein
Toimitustiedot: Toimitukseen kuuluu kaksi kromipäällysteistä hyllyä.