  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hybridisaatiouunit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/51/18374051.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  THERMO HYBAID
Kuvaus:   Hybaid-hybridisaatiouunien valikoimalla saadaan tarkkaa lämpötilan hallintaa ja tasaisuutta, mikä on erittäin tärkeää parempien ja toistettavien koetu...
Toimittaja:  Stuart Scientific
Kuvaus:   Versatile and compact 20 litre hybridisation incubator and combined rocker shaker. The incubator temperature is accurately set via easy-to-use encoder...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-4300)
Toimittaja:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus:   Hybridisaatiouuni kuumentuu nopeasti ja voidaan pinota tilan säästämiseksi. Säädettävän nopeuden ansiosta näytteet peseytyvät tai hybridisoituvat tasa...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (731-0525)
Toimittaja:  BOEKEL SCIENTIFIC
Kuvaus:   Slide Moat™ on monipuolinen mikroskooppialuslasien inkubaattori, joka on suunniteltu in situ -hybridisaatioon tai denaturoimiseen. Se sopii erinomaise...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-4301)
Toimittaja:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus:   HybriLinker-uunissa yhdistyvät HB 1000 hybridisaatiouuni ja CX 2000 Crosslinker, joita voi käyttää itsenäisesti. Yksikön Crosslinker-osassa on 254 nm:...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-4315)
Toimittaja:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus:   Minidizer-uuni on henkilökohtainen pöytäyksikkö, joka on sekä pienikokoinen että kannettava. Se sopii käytettäväksi laboratorioissa, joissa on vähän t...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-4316)
Toimittaja:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus:   Hyvä uuni useisiin toimintoihin. Multidizer-uunissa on karuselli (alemmassa kammiossa) ja edestakaisin liikkuva sekoittaja (yläkammiossa). Lisävaruste...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Cole-Parmer
Kuvaus:   Sopivat erityisen hyvin blottaustekniikoihin, joissa RNA:ta ja DNA:ta tai proteiineja immobilisoidaan nailon- tai nitroselluloosamembraaneille. Tutkit...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 12
  1  2  Seuraava 