Uunit, hybridisaatio inkubaattorit/ravistelijat, malli S130H
Toimittaja: Cole Parmer
390-0243EA 5620 EUR
STUASI30H
Uunit, hybridisaatio inkubaattorit/ravistelijat, malli S130H
  • Rotisserie and rocker in one unit
  • Up and over door for accessibility
  • Accurate temperature control and variable speed control
  • Advanced safety features
  • BioCote® antimicrobial protection
IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 30