Hait: Maljanvalulaitteet
Maljanvalulaite annostelee tarkasti ja nopeasti elatusaineen petrimaljalle. Maljanvalulaitteen karuselliin ladataan tyhjät petrimaljat, jotka laite yksitellen täyttää ja siirtää täytettynä takaisin karuselliin. Malja-annostelijan karusellissa on satojen maljojen kapasiteetti ja elatusaineen annostelunopeus on jopa 700 maljaa tunnissa, joten se kattaa suuremmatkin elatusainemaljojen valmistustarpeet.
Maljanvalulaite annostelee tarkasti ja nopeasti elatusaineen petrimaljalle. Maljanvalulaitteen karuselliin ladataan tyhjät petrimaljat, jotka laite yksitellen täyttää ja siirtää täytettynä takaisin karuselliin. Malja-annostelijan karusellissa on satojen maljojen kapasiteetti ja elatusaineen annostelunopeus on jopa 700 maljaa tunnissa, joten se kattaa suuremmatkin elatusainemaljojen valmistustarpeet.
2  results were found
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (PBIB13120)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This compact instrument from stainless steel dispenses medium automatically to Petri dishes.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Aes Laboratoire
Kuvaus: Erittäin edistyksellinen, automaattinen maljanvalulaite, värinäyttö jonka ergonomisuus ja käyttöliittymät täyttävät mikrobiologisten laboratorioiden e...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom