  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Pipetit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/52/18989652.jpg
Automaattipipetti, yksikanavainen pipetti, monikanavapipetti, toistopipetti, mekaaninen pipetti ja sähköinen pipetti ovat kaikki tarkoitettu tietyn nestemäärän tarkkaan ja toistettavaan annosteluun. Vaihtoehtoja löytyy myös syövyttävien ja viskoosien nesteiden annosteluun. Nesteannosteluun tarvitaan myös kertakäyttöisiä kärkiä sekä mm. reagenssiallas. Pipetit on hyvä säilyttää pipettitelineessä, niin ne pysyvät paremmassa kunnossa kuin vapaasti pöydällä lojuessaan.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"131"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (710-1021)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Ilmamäntäpipetti, jossa on kaksi esikalibrointivaihetta saman nesteen 1 ml ja 0,1 ml tilavuuksien pipetointiin. Ihanteellinen vaihtoehto ast...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kevyillä, kestävillä ja ergonomisesti muotoilluilla VWR® Ultra High Performance -pipeteillä on erittäin hyvä tarkkuus ja toistettavuus.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Ergonomiset ja tehokkaat pipetit tarjoavat luotettavaa tarkkuutta. Entistäkin paremmat ergonomiaominaisuudet tekevät pipetoinnista mukavaa pitkäaikais...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Pipette, single channel, VWR®, Fixed volume, 100 µl, Tarkkuus: ±0,8 %, Epätarkkuus: 0,3 %, pipettien kärjille: 200 µl
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kevyet Standard Line -pipetit ovat myös erittäin tarkkoja. Niiden ergonomiset ominaisuudet, kuten kahvan muotoilu ja herkkä jousijärjestelmä, tekevät ...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Yhdessä VWR-annostelukärkien kanssa käytettynä Stepper on todistetusti toimiva ratkaisu kaikenlaisiin annostelutarpeisiin tilavuuksille 1...5 000...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kevyissä Standard Line -pipeteissä on ainutlaatuinen jousitusjärjestelmä, jonka ansiosta pipetin mäntä vetäytyy hieman takaisinpäin, kun sitä painetaa...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   The pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with an advanced ergonomic design.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 131
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava 