Pipetti, monikanavainen, mekaaninen, mLINE®
Toimittaja: Sartorius
mLINE®
613-5084EA 1400 EUR
613-5084 613-5080 613-5082 613-5083 613-5081 613-5079
Pipetti, monikanavainen, mekaaninen, mLINE®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
mLINE®-pipeteissä on ainutlaatuinen yhdistelmä uusia ja patentoituja, pipetointitarkkuutta parantavia ominaisuuksia. Pipeteissä on vaihdettavat kärkikartiosuodattimet, jotka suojaavat pipettiä kontaminanteilta ja vaurioitumiselta.
  • Suuressa ja selkeässä näytössä on isot numerot ja pienet jakovälit
  • Jousitettu kärkikartio (Optiload-tekniikka) mahdollistaa kärkien lataamisen samansuuruisella voimalla jokaiseen kanavaan, mahdollisimman vähäistä voimaa käyttäen
  • Patentoitu mäntä liikkuu erittäin kevyesti
  • Eri tilavuusalueen pipetit on merkitty tunnistamisen helpottamiseksi eri väreillä, viisi eri väriä myös nupeissa
  • Sisäosien lämpöeristys parantaa tarkkuutta ja toistettavuutta
  • Voidaan autoklavoida
Suodatintyyppejä on kaksi: Safe-Cone Standard ja Safe-Cone Plus. Perusmallinen Standard-suodatin on tarkoitettu yleissovelluksiin ja Plus-suodatin vaativampiin sovelluksiin, kuten soluviljelyyn, bakteeri- ja virustöihin sekä molekyylibiologian sovelluksiin.
* Safe-Cone Plus