Hait: Toistopipetit
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Yhdessä VWR®-annostelukärkien kanssa käytettynä Stepper on todistetusti toimiva ratkaisu kaikenlaisiin annostelutarpeisiin tilavuuksille 1 jotta 5000&...
Tuoteluettelon nro: (613-2169)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Erityisesti kontaminoituneiden tai herkästi haihtuvien nesteiden annosteluun suunniteltu pipetti. Laitteessa voi käyttää männällisiä pipetinkärkiä, mi...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Repetitive pipettes are the first choice when it comes to efficient dispensing of long series. Positive displacement pipettes are often the right solu...
Low Manufacturing Impact
Tuoteluettelon nro: (612-3858)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Ergonominen ja kestävä toistopipetti helppoon ja nopeaan sarjapipetointiin. Yhdessä Brand PD-Tip -kärkien (10 kokoa 0,1 µl-50 ml) kanssa käy...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: This pipette enables precise pipetting from 1 μl to 50 ml and makes long pipetting series faster and easier. The aspirated liquid can be dispensed up ...
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: Manuaalinen annostelija, jonka suunnittelussa on painotettu tilavuuden valinnan ja yhteensopivien Combitip advanced® -kärkien vaihdon vaivattomuutta, ...
Toimittaja: SOCOREX ISBA
Kuvaus: Handheld microdispenser intended for repeated distribution of microliter volumes. Three models cover the range from 5 to 1000 µl.
Tuoteluettelon nro: (612-7310)
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: Pipetin tilavuutta voidaan säätää vapaasti (jakoväli 10 µl). Soveltuu tilavuusmittauksiin (enintään 10 ml). Soveltuu viskoosisten ja haihtumispaineelt...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: This dependable, self-filling pipetting aid is designed for speed, ease, and convenience and is offered in two models.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: The Corning® Step-R™ Repeating Pipettor is suitable to dispense volatile, dense, viscous, or foaming liquids, and for all applications where long dosi...
Tuoteluettelon nro: (SOCO416.5000)
Toimittaja: SOCOREX ISBA
Kuvaus: Adjustable pipette intended for reliable dispensing and high performance results. Selected materials offer outstanding shock resistance and compact sh...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom