Toistopipetit, monikanavaiset, Finnpipette™ Multistepper
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Finnpipette™
612-6301EA 0 EUR
612-6301 612-6300
Toistopipetit, monikanavaiset, Finnpipette™ Multistepper
Pipetit ja pipetintäyttäjät Toistopipetit
Kevyt, helppokäyttöinen, 8-kanavainen mikropipetti on tarkoitettu nesteiden annosteluun mikrolevyille ja laboratorion rutiinitehtävien nopeaan suorittamiseen. Kahva on sama kuin Finnpipette™ Stepper -pipetissä; siihen vain lisätään 8-kanavainen lisäosa.
  • Kahvaa voidaan käyttää Finntip™-ruiskujen (Finnpipette™ Stepper) tai 8-kanavaisen lisäosan (Finnpipette™ Multistepper) kanssa
  • 8 kanavaa on kalibroitu annostelemaan täsmälleen sama nestemäärä täsmälleen samaan aikaan
  • 5 tilavuutta: 50, 100, 150, 200 ja 250 µl
  • Annostelu kertatäytöllä: 50 µl 24×8 = 192 kuoppaa; 100 µl 12×8 = 96 kuoppaa; 150 µl 8×8 = 64 kuoppaa; 200 µl 6×8 = 48 kuoppaa; 250 µl 5×8 = 40 kuoppaa
  • Lisäosa kääntyy kahvan ympäri 360°, mikä helpottaa pipetointia
  • Kahvassa on täydellinen tilavuustaulukko