Manuaalinen annostelija, jonka suunnittelussa on painotettu tilavuuden valinnan ja yhteensopivien Combitip advanced® -kärkien vaihdon vaivattomuutta, tarkkuutta ja monipuolisuutta.
- Tilavuuden säätö 1 µl-10 ml
- Tilavuuden näyttö, Combitip advanced® -kärkien automaattinen tunnistus
- Jopa 100 annostelukierrosta yhdellä täytöllä
- Annostelee 112 eri tilavuutta
- Combitip®-kärki irtoaa kevyellä painalluksella ilman, että kärkeen täytyy koskea (suojaa myös kontaminaatiolta)
Combitip advanced® -kärjet toimivat suoralla syrjäytysperiaatteella, minkä ansiosta ne annostelevat aina oikean määrän riippumatta nesteen tiheydestä tai virtausominaisuuksista. Tämä tekniikka takaa myös turvallisuuden radioaktiivisten, syövyttävien ja myrkyllisten aineiden tai höyrynpaineeltaan korkeiden nesteiden käsittelyssä.