Pipetti, yksikanavainen, mekaaninen, mLINE®
Toimittaja: Sartorius
mLINE®
613-4092EA 424.56 EUR
613-4092 613-4093 613-4090 613-4091 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Pipetti, yksikanavainen, mekaaninen, mLINE®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
mLINE®-pipettien tarkkuuden takaavat ainutlaatuiset uudet ominaisuudet. Pipeteissä on mm. kiinteät vaihdettavat kärkikartiosuodattimet, jotka suojaavat pipettiä kontaminoitumiselta ja vaurioilta.
  • Kirkkaassa ja selkeässä näytössä on isot numerot ja pienet askelarvot
  • Erityiset jousitetut kärkikartiot (nk. Optiload-mekanismi) mahdollistavat kärkien kiinnityksen ja poiston mahdollisimman vähän voimaa käyttäen
  • Mäntätekniikka mahdollistaa erittäin kevyen pipetoinnin
  • Tilavuusalueiden värikoodaus helpottaa pipetin valintaa; saatavana viisi eriväristä korkkia
  • Sisäisten komponenttien lämpöeristys parantaa tarkkuutta ja toistettavuutta
  • Voidaan autoklavoida
Saatavana on kaksi suodatintyyppiä: Safe-Cone Standard ja Safe-Cone Plus. Standard-suodatinta suositellaan peruskäyttöön ja Plus-suodatinta vaativampiin sovelluksiin, kuten soluviljelyyn, bakteerien ja virusten käsittelyyn ja molekyylibiologiaan.
* Safe-Cone Plus.
Tilaustiedot: mLINE®-pipetit toimitetaan yksittäin tai kätevissä aloituspakkauksissa.