Pipetti, yksikanavainen, mekaaninen
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
613-0169EA 167 EUR
613-0169 613-0168 613-0171 613-0174 613-0166 613-0170 613-0167 613-0173 613-0175 613-0172
Pipetti, yksikanavainen, mekaaninen
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
  • Ergonominen, työskentelymukavuutta lisäävä muotoilu, joka sopii sekä suuri- tai pieni- että vasen- tai oikeakätisille
  • Kaikki kärjet sopivat kapeaan kärkikartioon
  • Kärjenpoistaja on ruostumatonta terästä, liikuteltava, ja sen korkeutta voidaan säätää
  • Tiivisteet eivät vaadi huoltoa, hiotut männät ovat erinomaisen tarkkoja
  • Voidaan autoklavoida
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan avain laboratoriossa tapahtuvaa kalibrointia varten.