Pipetti, yksikanavainen, mekaaninen, Proline®
Toimittaja: Sartorius
Proline®
613-4081EA 180.8 EUR
613-4081 613-4082 613-4080 613-4052 613-4085 613-4086 613-4053 613-4083 613-4050 613-4084 613-4051 613-4078 613-4045 613-4046 613-4079 613-4087 613-4054 613-4077 613-4088 613-4047
Pipetti, yksikanavainen, mekaaninen, Proline®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit
Ergonominen pipetti on nopea ja helppo käyttää. Joihinkin malleihin voi vaihtaa kärkikartiosuodattimen, joka estää nesteitä ja aerosoleja pääsemästä pipettiin.
Suodatintyyppejä on kaksi: Safe-Cone Standard ja Safe-Cone Plus. Perusmallinen Standard-suodatin on tarkoitettu yleissovelluksiin ja Plus-suodatin vaativampiin sovelluksiin, kuten soluviljelyyn, bakteeri- ja virustöihin sekä molekyylibiologian sovelluksiin.
Toimitustiedot: Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.