  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Proteiininpuhdistusjärjestelmät
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/22/21800022.jpg
Proteiinipuhdistusjärjestelmät on suunniteltu yhden tai useamman kohdeproteiinin puhdistamiseen erilaisista useistakin epäpuhtauksista koostuvista liuoksista. Proteiineja voidaan puhdistaa soluista, kudoksista tai kokonaisista organismeista käyttämällä valmiiksi luotuja metodeja tai manuaalisesti rakennettuja protokollia. Affiniteetti-leimatut proteiinit, vasta-aineet, leimaamattomat tai leimatut proteiinit on helppoa puhdistaa yksinkertaisten protokollien avulla. VWR:n valikoimasta löytyvät laitteet perustuvat kromatografisiin tai magneettijyvä (Magnetic bead) -pohjaisiin metodeihin. Laitteilla on mahdollista puhdistaa suuria näytetilavuuksia tai useita näytteitä yhtäaikaisesti. Osa järjestelmistä on myös mahdollista integroida osaksi laboratorioautomaatiota.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   ÄKTA™ start preparatiivinen kromatografialaitteisto proteiinien puhdistukseen laboratoriomittakaavassa.
UOM:  1 * 1 Items