  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Pumput
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/94/18989694.jpg
Pumput kuljettavat tehokkaasti nesteitä tai poistavat kosteutta ja kaasuja eri kokoisista astioista. Valikoimastamme löytyvät nesteensiirtoon ja annosteluun peristalttiset pumput, letkupumput ja ruiskupumput sekä vakuumipumput kaasun poistoon. Pumppuja voidaan käyttää nesteen tarkkaan annosteluun, siirtoon ja nesteenkäsittelyyn. Valikoimistamme löytyvät vakuumipumput suodatukseen ja pyöröhaihduttimille, myös vesi-imussa käytettävä vesisuihkupumppu.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"208"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Merck offers a broad variety of withdrawal systems that are tailor-made for barrels and drums. They are designed to ensure safe, easy and efficient so...
Tuoteluettelon nro: (181-0067)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Yksipäinen kalvopumppu monenlaiseen laboratoriokäyttöön. Pumpulla voi pumpata, kompressoida ja tyhjentää väliaineen kontaminoitumatta. Siinä on kalvo,...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR PP 3300 and PP 3400 peristaltic pumps are ideal general purpose tubing pumps for high repeatability, precision metering, and worry-free performanc...
Tuoteluettelon nro: (181-0071)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kaksivaiheinen membraanipumppu useisiin laboratoriotöihin. Se pumppaa, tiivistää ja tyhjentää vaikuttamatta väliaineeseen, jolloin se säästyy kontamin...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   The VWR® PP 10 and PP 22 pumps offer enhanced and versatile performance in an ultra-compact, low maintenance design. These highly innovative peristalt...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   The PP 4000 series peristaltic pumps provide multichannel pumping with the accuracy of flow control and broad flow range to efficiently service most p...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Peristalttisilla VWR FASTLoad-pumpuilla saadaan erittäin tarkat ja toistettavat virtausnopeudet 0,8–1312 ml/min.
Saatavana 3 mallia: manuaa...
Tuoteluettelon nro: (IKAA3980000)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   LVS 105T 10-ef:
Compact, dry running, chemical resistant pump systems, used for many applications in chemical laboratories and research.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 208
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava