Kanisteripumput, Pump-it®
Toimittaja: Bürkle
223-1611EA 255 EUR
223-1611
Kanisteripumput, Pump-it®
Pumput Rumpupumput
PP ja FKM-tiivisteet. Säiliöiden, koripullojen ja enintään 60 litran vetoisten tynnyrien nopeaan ja puhtaaseen tyhjentämiseen. Paine, joka pakottaa nesteen ulos säiliöstä, saadaan aikaan käsikäyttöisellä männällä. Soveltuu heikoille hapoille, emäksille ja petrokemikaaleille.
  • Pumpun kierre soveltuu halkaisijaltaan 64 mm:n (BSI) kierteille
  • Saatavana yleisiin säiliöiden kierteisiin sopiva sovitinsarja
  • Tarkka annostelu, ei valuta
  • Upotussyvyys 100 cm
HUOMAUTUS: ei sovellu käytettäväksi suolahapon kanssa.