Säiliöpumppu, kaasutiivis
Toimittaja: Bürkle
223-1412EA 543 EUR
223-1412
Säiliöpumppu, kaasutiivis
Pumput Rumpupumput
Nämä säiliöpumput estävät vaarallisten tai pahanhajuisten höyryjen vapautumisen ympäristöön nesteitä kaadettaessa. Muodostuvat höyryt syötetään täyttöastiasta takaisin kaatoastiaan kaasunsiirtolinjan kautta. Kaasu- ja nestelinjoissa on myös sulkuventtiilit.
  • Yleissovitin säiliöihin, joiden suuaukon halkaisija on 34...70 mm
  • Portaattomasti säädettävä teleskooppiputki säiliöihin, joiden syvyys on 400...670 mm
Kosketuspinnat PP-muovia, joustava letku PVC:tä.