Tynnyripumppu, ultrapuhdas
Toimittaja: Bürkle
223-0120EA 1020 EUR
223-0120 223-0038 223-0119 233-0121 223-0096 223-0094
Tynnyripumppu, ultrapuhdas
Pumput Rumpupumput
Sopii hyvin puhtaiden nesteiden annosteluun. Nesteen kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ovat PTFE ja FEP. Tämän ansiosta voidaan pumpata nesteitä, jotka syövyttävät perinteisiä materiaaleja kuten PP:tä ja PVC:tä (lukuun ottamatta vapaata fluoria). Sulkuhana, joka on tehty PTFE:stä, estää vaarallisten höyryjen pakenemisen ja pysäyttää tippumisen.
  • Erinomainen kemikaalien kestävyys
  • Saatavilla kierresovittimet tavallisimmille säiliöille
  • Imuputken korkeus säädettävissä, mikä takaa liuoksen saannin myös pohjalta
Sopii hyvin puhtaiden nesteiden annosteluun. Nesteen kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ovat PTFE ja FEP. Tämän ansiosta voidaan pumpata nesteitä, jotka syövyttävät perinteisiä materiaaleja kuten PP:tä ja PVC:tä (lukuun ottamatta vapaata fluoria). Sulkuhana, joka on tehty PTFE:stä, estää vaarallisten höyryjen pakenemisen ja pysäyttää tippumisen.
  • Erinomainen kemikaalien kestävyys
  • Saatavilla kierresovittimet tavallisimmille säiliöille
  • Imuputken korkeus säädettävissä, mikä takaa liuoksen saannin myös pohjalta
PP contact parts and flexible PVC tubing.