- Koti
- Pumput
- Peristalttiset pumput
- Monikanavaiset peristalttiset pumput, IP-sarja
Monikanavaiset peristalttiset pumput, IP-sarja
Toimittaja: Ismatec
224-1029EA
5120
EUR
224-1029
224-1028
224-1027
224-1026
224-1025
224-1023
224-1031
224-1030
224-1618
Monikanavaiset peristalttiset pumput, IP-sarja
Pumput
Peristalttiset pumput
Soveltuu erinomaisesti kemiallisiin analyyseihin. Erittäin korkea toistettavuus kaikissa kanavissa. Planeettavaihteisto. Soveltuu erinomaisesti toksikologisiin in-vitro-sovelluksiin, eläinten kudosleikkeiden perfuusioon sekä näytteenottoon liuotustestereissä kiinteiden lääkeaineiden valmistelussa. Napsautettavat kasetit ja automaattinen paineen asetus, paine-ero enintään 1 bar (letkun materiaalin mukaan). Jokaisessa kanavassa voidaan käyttää eri letkukokoa. Halkaisijaltaan pienet letkut ja/tai painevartiset kasetit mahdollistavat suurempien paineiden käytön.
Soveltuu erinomaisesti kemiallisiin analyyseihin. Erittäin korkea toistettavuus kaikissa kanavissa. Planeettavaihteisto. Soveltuu erinomaisesti toksikologisiin in-vitro-sovelluksiin, eläinten kudosleikkeiden perfuusioon sekä näytteenottoon liuotustestereissä kiinteiden lääkeaineiden valmistelussa. Napsautettavat kasetit ja automaattinen paineen asetus, paine-ero enintään 1 bar (letkun materiaalin mukaan). Jokaisessa kanavassa voidaan käyttää eri letkukokoa. Halkaisijaltaan pienet letkut ja/tai painevartiset kasetit mahdollistavat suurempien paineiden käytön.
IPC series
Precise pumps with dispensing function. With standby mode (prevents tubing from drying out, e.g. overnight). Can be controlled via PC.
Speed range: 0,4 to 44 min⁻¹
Microprocessor-controlled
4, 8, 12, 16 or 24 channels
Eight actively driven stainless steel rollers
Speed setting: 1 to 100% increment 0,1% or by flow rate in µl/min or ml/min via membrane keypad and LED display
Interfaces (analogue): Speed control (0 to 5 or 0 to 10 V, 0 to 20 or 4 to 20 mA), speed output (0 to 10 V or 0 to 11 kHz), start/stop, rotation direction, autostart
For two stop tubing
Precise pumps with dispensing function. With standby mode (prevents tubing from drying out, e.g. overnight). Can be controlled via PC.
Speed range: 0,4 to 44 min⁻¹
Microprocessor-controlled
4, 8, 12, 16 or 24 channels
Eight actively driven stainless steel rollers
Speed setting: 1 to 100% increment 0,1% or by flow rate in µl/min or ml/min via membrane keypad and LED display
Interfaces (analogue): Speed control (0 to 5 or 0 to 10 V, 0 to 20 or 4 to 20 mA), speed output (0 to 10 V or 0 to 11 kHz), start/stop, rotation direction, autostart
For two stop tubing
IPC-N series
Very accurate pumps with dispensing function. With standby mode (prevents tubing from drying out e.g. overnight). Can be controlled via PC.
Speed range: 0,11 to 11,25 min⁻¹
Microprocessor-controlled
4, 8, 12, 16 or 24 channels
Eight actively driven stainless steel rollers
Speed setting: 1 to 100% increment 0,1% or by flow rate in µl/min or ml/min via membrane keypad and LED display
Interfaces (analogue): Speed control (0 to 5 or 0 to 10 V, 0 to 20 or 4 to 20 mA), speed output (0 to 10 V or 0 to 11 kHz), start/stop, rotation direction, autostart
For two stop tubing
Very accurate pumps with dispensing function. With standby mode (prevents tubing from drying out e.g. overnight). Can be controlled via PC.
Speed range: 0,11 to 11,25 min⁻¹
Microprocessor-controlled
4, 8, 12, 16 or 24 channels
Eight actively driven stainless steel rollers
Speed setting: 1 to 100% increment 0,1% or by flow rate in µl/min or ml/min via membrane keypad and LED display
Interfaces (analogue): Speed control (0 to 5 or 0 to 10 V, 0 to 20 or 4 to 20 mA), speed output (0 to 10 V or 0 to 11 kHz), start/stop, rotation direction, autostart
For two stop tubing
- Nopeus: 0,4...44 min-1
- Mikroprosessoriohjattu
- 4, 8, 12, 16 tai 24 kanavaa
- Kahdeksan aktiivista ruostumattomasta teräksestä valmistettua telaa
- Nopeusasetus: 1...100 % 0,1 % välein tai virtausnopeuden mukaan (µl/min tai ml/min) kalvonäppäimistön ja LED-näytön avulla
- Liitännät (analogiset): nopeuden säätö (0...5 tai 0...10 V, 0...20 tai 4...20 mA), nopeusteho (0...10 V tai 0...11 kHz), käynnistys/pysäytys, pyörimissuunta, automaattinen käynnistys
- 2-tulppaisille letkuille
Hyvin tarkat pumput annostelutoiminnolla. Valmiustila (estää letkuja kuivumasta esimerkiksi yön aikana). Voidaan ohjata tietokoneen kautta.
- Nopeus: 0,11...11,25 min-1
- Mikroprosessoriohjattu
- 4, 8, 12, 16 tai 24 kanavaa
- Kahdeksan aktiivista ruostumattomasta teräksestä valmistettua telaa
- Nopeusasetus: 1...100 % 0,1 % välein tai virtausnopeuden mukaan (µl/min tai ml/min) kalvonäppäimistön ja LED-näytön avulla
- Liitännät (analogiset): nopeuden säätö (0...5 tai 0...10 V, 0...20 tai 4...20 mA), nopeusteho (0...10 V tai 0...11 kHz), käynnistys/pysäytys, pyörimissuunta, automaattinen käynnistys
- 2-tulppaisille letkuille
Tarkat pumput annostelutoiminnolla. Valmiustila (estää letkuja kuivumasta esimerkiksi yön aikana). Voidaan ohjata tietokoneen kautta.
- Nopeus: 0,4...44 min-1
- Mikroprosessoriohjattu
- 4, 8, 12, 16 tai 24 kanavaa
- Kahdeksan aktiivista ruostumattomasta teräksestä valmistettua pyörää
- Nopeusasetus: 1...100 % 0,1 % välein tai virtausnopeuden mukaan (µl/min tai ml/min) kalvonäppäimistön ja LED-näytön avulla
- Liitännät (analogiset): nopeuden säätö (0...5 tai 0...10 V, 0...20 tai 4...20 mA), nopeusteho (0...10 V tai 0...11 kHz), käynnistys/pysäytys, pyörimissuunta, automaattinen käynnistys
- 2-tulppaisille letkuille
Hyvin tarkat pumput annostelutoiminnolla. Valmiustila (estää letkuja kuivumasta esimerkiksi yön aikana). Voidaan ohjata tietokoneen kautta.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Learn more
About VWR
Tuote on lisätty koriin