- Koti
- Pumput
- Pumppujen käyttölaitteet
- Peristalttiset pumppukäytöt
- Peristalttiset pumput
Peristalttiset pumput
Toimittaja: Heidolph
224-1424EA
3270
EUR
224-1424
224-1353
224-1352
224-1429
224-1427
224-0755
Peristalttiset pumput
Pumput
Pumppujen käyttölaitteet
Peristalttiset pumppukäytöt
Mallit PD 5101 ja PD 5106 vaativaan käyttöön. Peristalttiset pumput soveltuvat erinomaisesti vahvojen, hankaavien tai syövyttävien liuosten kuljetukseen ja annosteluun. Sopivat myös steriilien aineiden käsittelyyn matalassa paineessa. Siirrettävä aine on kosketuksissa vain letkun kanssa, joten kontaminaatioriskiä ei ole. Soveltuu suuriviskoosisten aineiden kuljettamiseen (jopa 10,000 mPas). Pumput ovat itsesyöttäviä, eikä niissä ole tiivisteitä tai venttiilejä. Niitä voidaan käyttää suodatukseen ja erotteluun elintarviketeollisuudessa, veden käsittelyssä, biotekniikassa sekä laboratorion päivittäisissä töissä. Pumppaus on mahdollista paineistettuna ja tyhjiössä. Huoltovapaat moottorit takaavat pitkän käyttöiän.
Vaativaan käyttöön. Peristalttiset pumput soveltuvat erinomaisesti vahvojen, hankaavien tai syövyttävien liuosten kuljetukseen ja annosteluun. Sopivat myös steriilien aineiden käsittelyyn matalassa paineessa. Siirrettävä aine on kosketuksissa vain letkun kanssa, joten kontaminaatioriskiä ei ole. Soveltuu suuriviskoosisten aineiden kuljettamiseen (jopa 10 000 mPas). Pumput ovat itsesyöttäviä, eikä niissä ole tiivisteitä tai venttiilejä. Niitä voidaan käyttää suodatukseen ja erotteluun elintarviketeollisuudessa, veden käsittelyssä, biotekniikassa sekä laboratorion päivittäisissä töissä. Pumppaus on mahdollista paineistettuna ja tyhjiössä. Huoltovapaat moottorit takaavat pitkän käyttöiän.
- Analogisella säätimellä voidaan ohjata nopeutta, pyörimissuuntaa ja käynnistys-/pysäytystoimintoa
- Elektroninen nopeuden säätö
- Säätötarkkuus ±0,5%
- Pumpussa on analoginen liitäntä (0 - 10 V tai 4 - 20 mA)
- Vaihdettava pyörimissuunta (vasen/oikea)
- Maksiminopeus näppäin nopeaan letkuston täyttöön ja tyhjennykseen
- Rungot ovat pinottavia (enintään kolme pumppua)
- Suojaluokitus IP 55 (suojaus standardin DIN 40050)
Malli PD 5101:
Virtaus yksikanavaisissa pumpunpäissä 0,3-729 ml/min/Virtaus monikanavaisissa pumpunpäissä 0,005 - 336 ml/min
Nopeus 5 - 120 min⁻¹
Nopeuden säätö: digitaalinen säädin
Nopeuden asetus: asteikko
Pumpuissa voidaan käyttää sarjassa kahta pumpunpäätä, SP quick ja SP quick d
Monikanavainen pumppu, jossa monikanavainen adapteri. Voidaan varustaa monikanavaisilla C4-, C8- ja C12 -pumpunpäillä (tilaa pumpunpäät erikseen)
Virtaus yksikanavaisissa pumpunpäissä 0,3-729 ml/min/Virtaus monikanavaisissa pumpunpäissä 0,005 - 336 ml/min
Nopeus 5 - 120 min⁻¹
Nopeuden säätö: digitaalinen säädin
Nopeuden asetus: asteikko
Pumpuissa voidaan käyttää sarjassa kahta pumpunpäätä, SP quick ja SP quick d
Monikanavainen pumppu, jossa monikanavainen adapteri. Voidaan varustaa monikanavaisilla C4-, C8- ja C12 -pumpunpäillä (tilaa pumpunpäät erikseen)
- Analogisella säätimellä voidaan ohjata nopeutta, pyörimissuuntaa ja käynnistys-/pysäytystoimintoa
- Elektroninen nopeuden säätö
- Säätötarkkuus ± 0,5%
- Pumpussa on analoginen liitäntä (0 - 10 V tai 4 - 20 mA)
- Vaihdettava pyörimissuunta (vasen/oikea)
- Maksiminopeus näppäin nopeaan letkuston täyttöön ja tyhjennykseen
- Rungot ovat pinottavia (enintään kolme pumppua)
- Suojaluokitus IP 55 (suojaus standardin DIN 40050)
Malli PD 5106:
Virtausnopeus 1,6 - 3,644 ml/min
Nopeus 24 - 600 min⁻¹
Nopeuden säätö: digitaalinen säädin
Nopeuden asetus: asteikko
Pumppua ei voida käyttää monikanavaisen eikä SP quick d -pumpunpään kanssa
Virtausnopeus 1,6 - 3,644 ml/min
Nopeus 24 - 600 min⁻¹
Nopeuden säätö: digitaalinen säädin
Nopeuden asetus: asteikko
Pumppua ei voida käyttää monikanavaisen eikä SP quick d -pumpunpään kanssa
- Virtaus yksikanavaisissa pumpunpäissä 0,3-729 ml/min/Virtaus monikanavaisissa pumpunpäissä 0,005 - 336 ml/min
- Nopeus 5 - 120 rpm
- Nopeuden säätö: digitaalinen säädin
- Nopeuden asetus: asteikko
- Pumpuissa voidaan käyttää sarjassa kahta pumpunpäätä, SP quick ja SP quick d
- Monikanavainen pumppu, jossa monikanavainen adapteri. Voidaan varustaa monikanavaisilla C 4-, C 8- ja C 12 -pumpunpäillä (tilaa pumpunpäät erikseen)
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Learn more
About VWR
Tuote on lisätty koriin