Letkupumput telinekiinnitykseen
Toimittaja: Ismatec
ISMCISM844EA 1050 EUR
ISMCISM844 ISMCISM846 224-1224 224-1232 ISMCISM847E ISMCISM852 ISMCISM853 ISMCISM847D ISMCISM850A
Letkupumput telinekiinnitykseen
Pumput Peristalttiset pumput
Sarja MS/CA.
Ihanteellinen pieniin tiloihin, kuten vetokaappeihin. Kiinteä nopeus. Erinomainen käynnistys-/pysäytystoiminto. Korkea toistettavuus. Monikanavaisiin kuljetuksiin, joissa virtausnopeus on tasainen. Näytteiden syöttöön läpivirtausastioihin tai tasoa sääteleviin säiliöihin.
  • Kaksi tai neljä kanavaa
  • Kuusi tai kahdeksan pyörää
  • Napsautettavat kasetit
  • Jokaisessa kanavassa voidaan käyttää erikokoisia letkuja
  • Kolmiosaisille letkuille
  • Paine-ero 1,0 bar
Tilaustiedot: Saat lisätietoja sopivista letkuista ottamalla yhteyttä Avantor:ään.