Hait: Refraktometrit
Valikoimiimme kuuluvat kädessä pidettävät refraktometrit automaattisella lämpötilakompensaatiolla tai ilman, digitaaliset kannettavat, pöytärefraktometrit sekä Abbe-refraktometrit. Digitaaliset refraktometrit ovat kestäviä ja täysin automaattisia laitteita, jotka soveltuvat erinomaisesti elintarviketeollisuuteen sekä muihin teollisuuden sovellutuksiin. Abbe-refraktometrejä voidaan käyttää laadunvalvonnassa tai tutkimuksessa sokeriliuosten ja nestemäisten elintarvikkeiden taittoindeksien tarkkaan mittaukseen yhdessä useiden erilaisten kemikaalien kanssa.
Valikoimiimme kuuluvat kädessä pidettävät refraktometrit automaattisella lämpötilakompensaatiolla tai ilman, digitaaliset kannettavat, pöytärefraktometrit sekä Abbe-refraktometrit. Digitaaliset refraktometrit ovat kestäviä ja täysin automaattisia laitteita, jotka soveltuvat erinomaisesti elintarviketeollisuuteen sekä muihin teollisuuden sovellutuksiin. Abbe-refraktometrejä voidaan käyttää laadunvalvonnassa tai tutkimuksessa sokeriliuosten ja nestemäisten elintarvikkeiden taittoindeksien tarkkaan mittaukseen yhdessä useiden erilaisten kemikaalien kanssa.
63  results were found
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Simple to use, precise bench top refractometers for use in laboratory or production environments.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Handheld refractometers with automatic temperature compensation (ATC) for consistent results.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Dual-scale handheld refractometers designed to provide ranges of Brix (sugar concentration) and refractive index measurements.
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Tuoteluettelon nro: (635-0832)
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.
New Product
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Tuoteluettelon nro: (BELL19-20)
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (635-0480)
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: The Abbe refractometer is designed for applications in educational establishments and laboratories, where wide refractive index ranges are required, o...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: Handheld refractometer, Asteikko: Suolapitoisuus, NaCl% , Alue: 0 - 100% per ml salinity of seawater, Tarkkuus: ±2%
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: The PAL series with special scales are pocket instruments delivering rapid results for automotive, aviation, heat transfer and industrial applications...
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: Battery operated instruments for food applications.
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: The PAL series for pharmaceutical ingredients (reagents) are pocket instruments delivering rapid results.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom