Hait: Pöytärefraktometrit
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Simple to use, precise bench top refractometers for use in laboratory or production environments.
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.
New Product
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Tuoteluettelon nro: (635-0480)
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: The Abbe refractometer is designed for applications in educational establishments and laboratories, where wide refractive index ranges are required, o...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Tuoteluettelon nro: (BELL19-20)
Toimittaja: BELLINGHAM & STANLEY
Kuvaus: The RFM742-M refractometers are robust fully automatic instruments suited to the food, sugar and beverage industries where temperature control is not ...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: Accurate digital refractometers featuring intuitive colour touch screen technology makes the RX-i range easy to use and navigate around the operating ...
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: RX-5000α-mallit ovat automaattisia digitaalisia refraktometrejä, jotka voivat määrittää mittauslämpötilan sisäisesti ja mittaamaan erilaisten nesteide...
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Tuoteluettelon nro: (635-0397)
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: RX-9000α ovat automaattisia digitaalisia refraktometrejä, jotka voivat määrittää mittauslämpötilan sisäisesti ja jotka pystyvät mittaamaan erilaisten ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ATAG3150)
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: This refractometer is designed for the determination of sugar levels in beverage, food and pharmaceuticals.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (635-0148)
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: RX-7000α-mallit ovat automaattisia digitaalisia refraktometrejä, jotka voivat määrittää mittauslämpötilan sisäisesti ja jotka pystyvät mittaamaan eril...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ATAG3921)
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: The RX-007α is designed for water soluble samples with very low concentrations (5000 % or less) such as tea and low sugar beverages at a very high acc...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom