Refraktometrit, kannettavia, Eclipse
Toimittaja: Bellingham + Stanley
Eclipse
635-0038EA 272 EUR
635-0038 635-0049 635-0039 635-0048 635-0037 635-0188 BELL75-585 635-0044 635-0041 635-0042 635-0050 635-0292 635-0293 635-0040 635-0291 BELL45-66 BELL45-006
Refraktometrit, kannettavia, Eclipse
Refraktometrit Kädessä pidettävät refraktometrit
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
  • Shaded field of view for distinction
  • Anti-roll support and ergonomic design
  • Comfortable eyepiece with smooth adjustment
  • Easy to clean prism and push-on flap protection
  • Unique sample ‘dribble’ feature
Toimitustiedot: laatikko, käyttöopas ja yhdenmukaisuussertifikaatti.