Hait: Jääkaapit
Laboratoriojääkaapit ja pakastimet sekä yhdistelmäjääkaappipakastimet peruskäyttöön, jossa ei tarvita tarkkaa lämpötilansäätöä tai lämpötilahälytyksiä. Valikoimasta löytyy myös jääkaappeja, joissa voi säilyttää haihtuvia ja räjähdysherkkiä aineita, sekä tarkasti lämpötilan pitäviä jääkaappeja esimerkiksi apteekkilääkejääkaappi. Laboratoriojääkaappeja on saatavana montaa eri kokoa, mm. kromatografiakylmäkaappi suurimpana ja pieniä pöytätason alle sijoitettavia malleja.
Laboratoriojääkaapit ja pakastimet sekä yhdistelmäjääkaappipakastimet peruskäyttöön, jossa ei tarvita tarkkaa lämpötilansäätöä tai lämpötilahälytyksiä. Valikoimasta löytyy myös jääkaappeja, joissa voi säilyttää haihtuvia ja räjähdysherkkiä aineita, sekä tarkasti lämpötilan pitäviä jääkaappeja esimerkiksi apteekkilääkejääkaappi. Laboratoriojääkaappeja on saatavana montaa eri kokoa, mm. kromatografiakylmäkaappi suurimpana ja pieniä pöytätason alle sijoitettavia malleja.
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Thermo Scientific™ TSX Series high-performance laboratory refrigerators offer a sustainable choice for clinical and laboratory refrigeration.
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Glass/steel door refrigerators, Performance series with ceiling lighting and perfection series with vertical LED lighting provides optimal illuminatio...
Tuoteluettelon nro: (471-0486)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Nämä Comfort-säätimellä varustetut MediLine-laboratoriojääkaapit tarjoavat runsaasti säilytystilaa ja vievät vain 60 cm leveydeltä lattiatilaa. T...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit, joissa koneellinen ilmankierto; tuuletin pysähtyy, kun ovi avataan.
Tuoteluettelon nro: (LIEBMRFVD4011)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Digital temperature display: Maintenance free and accurate - easily take accurate temperature readings of the set temperature using the digital temper...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Nämä apteekkikäyttöön tarkoitetut jääkaapit on suunniteltu erityisesti apteekkituotteiden turvalliseen, DIN 58345 -standardin vaatimusten mukaiseen sä...
Tuoteluettelon nro: (LIEBFRFVG5501)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Refrigerators designed for professional use. Reliably store non temperature-sensitive items even at ambient temperatures up to +40 °C with a constant ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Ultra-efficient pharmaceutical refrigerators have been designed for the particular requirements with their dynamic cooling system, highly effective in...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: The TSX high-performance chromatography refrigerators are designed for a variety of applications requiring close temperature control, full access to c...
Tuoteluettelon nro: (472-0119)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Näissä kovaan käyttöön suunnitelluissa MediLine-malleissa on puhallinjäähdytys. Säätöyksikössä on käyttäjän säädettävät ovi- ja lämpötilahälytykset. S...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (472-1064)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or +1 to +15 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (471-0485)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Näissä kipinättömissä laboratoriojääkaapeissa on puhallinjäähdytys ja elektroninen ohjausjärjestelmä, jotka varmistavat lämpötilan tasaisen ja yhtenäi...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (LIEBGKPV1470001)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Liebherr provides the outstanding quality of its refrigeration systems through expertise derived from decades of experience in the refrigeration techn...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (LIEBCT2931)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: All freezers with NoFrost and SmartFrost feature drawers and intermediate glass shelves underneath them which can be conveniently removed.This results...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (LIEBSCFVH4002)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Liebherr guarantees the outstanding quality of its refrigeration systems through expertise derived from decades of experience in the refrigeration tec...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (LIEBSRFFG4001)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: The refrigerators with spark-free interior are easy to clean and the robust glass shelves are simple to remove at 90° door opening. They are super-eff...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom