Jääkaapit kaupalliseen käyttöön, koneellinen ilmankierto
Toimittaja: Liebherr
472-2192EA 0 EUR
472-2192 472-2191 471-1036 LIEBFKVSL2613 471-0225 472-2250 472-2195 472-2194 472-0008 LIEBFK4140 471-1180 LIEBFK2640 LIEBFKUV1660 471-1062 LIEBFKUV1610X 471-1181 471-0230 471-0693 471-0231 LIEBFKVSL4113 471-1064 471-0471 LIEBFKVSL4112 471-0410 LIEBFKVSL5413 471-0234 LIEBFKVSL5412 471-0232 LIEBFKVSL3613 LIEBFKV2640X 471-1029 472-2240 LIEBFKV3643X 472-2185 LIEBFKV5443X 472-1051 472-2184 472-2183 LIEBFK5440 LIEBFK3640 471-1030 LIEBFKV2643X 471-1033 471-1034 471-1031 LIEBFKVSL5410 LIEBFKUV1613X
Jääkaapit kaupalliseen käyttöön, koneellinen ilmankierto
Jääkaapit
Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit, joissa koneellinen ilmankierto; tuuletin pysähtyy, kun ovi avataan.
  • Automatic defrosting
  • Lockable door
  • LED interior lighting (glass models only)
  • Interchangeable hinge
  • One year warranty
Lämpötila-alueet: 1...15 °C (FKv 503: 1...12 °C).