Ilmastoidut jääkaapit ammattikäyttöön, GKv
Toimittaja: Liebherr
471-1015EA 1270 EUR
471-1015 LIEBGKV5790 LIEBGKV6410924
Ilmastoidut jääkaapit ammattikäyttöön, GKv
Jääkaapit
Näissä kaupallisissa jääkaappeissa on puhallin pakotettua ilmajäähdytystä varten, jonka lämpötila on säädettävissä –2 - +15 °C tai 1 - 15 °C.
  • Sähköinen lämpötilansäätö, digitaalinen näyttö
  • Väärän lämpötilan ja oven avautumisen hälytys
  • Automaattinen sulatus ja lauhteen haihdutus
  • Säiliön pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistamista
  • Ovi on lukittava ja käännettävä, sulkeutuu itse 45°:n kulmassa mutta pysyy auki 90°:n kulmassa
ABS -sisäpuoli, ulkopuoli valmistettu valkoisesta epoksipinnoitetusta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä, tiheyseristys 50 mm (mahdollistaa lämpötilan säätämisen jopa +43 °C: ssa).
Toimitustiedot: Jääkaappien mukana toimitetaan säädettävät jalat (150 to 180 mm).