Yleiskäyttöiset jääkaapit/pakastimet, ilmastoitu jäähdytysosasto, ei pakastusta
Toimittaja: Liebherr
LIEBCN4015EA 0 EUR
LIEBCN4015 472-2326 471-0171 471-0409 472-0083
Yleiskäyttöiset jääkaapit/pakastimet, ilmastoitu jäähdytysosasto, ei pakastusta
Jääkaapit
Yleiskäyttöiset jääkaapit/pakastimet, ilmastoitu jäähdytysosasto, ei pakastusta.
  • Pakastin alla
  • Pakastimessa ja jääkaapissa automaattinen sulatus
  • Kaksi erillistä ovea, saranapuolta voi vaihtaa
Temperature range: 3 to 8 °C for the fridges and −20 °C for the freezers.