Hait: Soluviljelylaite
Roller Bottle Culture Apparatus -soluviljelylaitteet mahdollistavat soluviljelyn tutkimuksen pienistä määristä suureen tuotantomittakaavaan Roller-pulloissa. Laitteita voidaan käyttää joko laboratoriopöydän päällä tai hiilidioksidi-inkubaattorissa.
Roller Bottle Culture Apparatus -soluviljelylaitteet mahdollistavat soluviljelyn tutkimuksen pienistä määristä suureen tuotantomittakaavaan Roller-pulloissa. Laitteita voidaan käyttää joko laboratoriopöydän päällä tai hiilidioksidi-inkubaattorissa.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: The Wheaton® R2P™ 2.0 roller culture apparatus is designed to allow for the development and growth of cultured cells from research to production quant...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: This standard cell production roller culture apparatus allows flexibility for scale-up and production of monolayer cell cultures in standard roller bo...
Tuoteluettelon nro: (734-1167)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Tämä perinteinen viljelylaite on tarkoitettu 108-121 mm leveiden ja enintään 290 mm pitkien astioiden pyörittämiseen.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (734-1164)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Pöytämallinen minipullojen roller-viljelyjärjestelmä on tarkoitettu pulloille, jotka ovat liian pieniä normaaliin roller-järjestelmään. Se soveltuu er...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BELLCO GLASS INC.
Kuvaus: Soluviljelylaite, Modular with all-position drive, fixed frame, stand-by drive and alarm, Sci/ERA™, 45 bottles (9 decks)
Toimittaja: BELLCO GLASS INC.
Kuvaus: Soluviljelylaite, Modular, 15 bottles (2 decks)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom