Hait: Näytteenottimet
Valikoimastamme löytyy näytteenottimia kiintoaineille, rakeille, nesteille ja kaasuille sekä ilmankerääjät ilmanäytteille. Pitkävartiset näytteenottimet ovat käteviä, kun näyte pitää ylettyä ottamaan säiliöistä ja vesistöistä. Teräväkärkiset näytteenottimet sopivat, kun näyte täytyy saada kovasta tai kiinteästä näytteestä, kuten liha tai juusto. Säkeistä ja siiloista voidaan ottaa monikerros näytteet pitkällä monilokeroisella näytteenottimella. Saatavana metallisia tai muovisia näytteenottimia. Valikoimista löytyy myös kertakäyttöiset yksittäispakatut tai autoklavoitavissa olevat uudelleen käytettävät "samplerit"."/>
Valikoimastamme löytyy näytteenottimia kiintoaineille, rakeille, nesteille ja kaasuille sekä ilmankerääjät ilmanäytteille. Pitkävartiset näytteenottimet ovat käteviä, kun näyte pitää ylettyä ottamaan säiliöistä ja vesistöistä. Teräväkärkiset näytteenottimet sopivat, kun näyte täytyy saada kovasta tai kiinteästä näytteestä, kuten liha tai juusto. Säkeistä ja siiloista voidaan ottaa monikerros näytteet pitkällä monilokeroisella näytteenottimella. "Ice sampler" eli jäänäytteenotin on hyvä silloin, kun näyte joudutaan ottamaan jäisestä materiaalista. Lisäksi löytyy kauhat ja lusikat esim. elintarvikenäytteille.
Saatavana metallisia tai muovisia näytteenottimia. Valikoimista löytyy myös kertakäyttöiset yksittäispakatut tai autoklavoitavissa olevat uudelleen käytettävät "samplerit".
217  results were found
SearchResultCount:"217"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The perforated sampling head may be sterilised and can be adjusted to sample horizontally.
Tuoteluettelon nro: (1.09227.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: MAS-100 Eco® on kestävä ja luotettava ilmanäytteenotin, joka on suunniteltu mahdollisimman tarkasti.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sitä MAS-100 NT® Ex yhdistää kaikki MAS-100 NT®:n edut, mutta lisäksi se on testattu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Tuoteluettelon nro: (1.17103.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The MAS-100 VF® uses standard Petri dishes for monitoring the quality of your environment. Its electronic speed control maintains an accurate flow rat...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Tuoteluettelon nro: (1.17328.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Ease of use. Uncompromising safety. Data integrity and flexibility. This is what the new MAS-100 Atmos® sampler stands for, revolutionising microbiolo...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (24865.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: SAS Super Pinocchio II on impaktiotyyppinen ilmanäytekerääjä paineistettujen kaasujen mikrobiologisen laadun testaukseen puhdastilakäyttöä varten. SAS...
Tuoteluettelon nro: (300-0171)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Piston sampler, made from chromium plated brass, sterilisable. The end of the tube is sharp for puncturing boxes, bales or bags containing soft pasty ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: SAS Super Pinocchio CR is a compact microbial impaction sampler designed to test the quality of compressed air and gases used in cleanrooms. A compres...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Niiden avulla varmistetaan tällaisten suljettujen alueiden täysi suojaus ulkoisia tekijöitä vastaan. SAS-instrumenttien ohjausyksikkö asennetaan ulkop...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Multi-sectored samplers for sampling powders, pellets and friable materials, which may become non homogeneous in bags at various levels. The models wi...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kaikki näytteenottovälineet on valmistettu sinisestä polypropeenista ja pullossa on napsautettava varsi.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 217
no targeter for Bottom